APO455832858
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
About This Item
P. ebollizione
122-126
Iupac Name
3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-9-6-2-1-5(8)10-11(4)6/h1-3H
InChI
PFHPKMPWBFJZEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-chloroimidazo12-bpyridazine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)