APO455832851
Apollo Scientific Ltd
2-(Fur-2-yl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: OR7399-250MG
CHF 126.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR7399-250MG
CHF 126.90
P. ebollizione
87
Iupac Name
2-(2-furyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-11(13)9-5-2-1-4-8(9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI
QRUHYAWZHFTNEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fur-2-ylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)