APO455832748
Apollo Scientific Ltd
2-Oxocyclopentane-1-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
2-oxocyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-4-5-2-1-3-6(5)8/h5H,1-3H2
InChI
IPMQSLPLJDKUPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxocyclopentane-1-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)