Documenti fondamentali
APO455832648
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.1
Numero MDL:
Punto di fusione
60
Densità
1.12
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c1-4-5(2-6)8-3-7-4/h3H,1H3
InChI
JZSLPQXOLZCAME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile
Flash Point
162/763mm
Melting Point
60
Densità
1.12
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-13-oxazole-5-carbonitrile