Documenti fondamentali
APO455832643
Apollo Scientific Ltd
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-6-10-8(11-7-1)2-4-9-5-3-8/h9H,1-7H2
InChI
ZQGLEEFGEZLSAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
Flash Point
65-67
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/15-dioxa-9-azaspiro55undecane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)