APO455832302
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Scegli un formato
SKU del venditore: OR61524-250MG
CHF 70.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR61524-250MG
CHF 70.80
Iupac Name
6-bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3/c1-4-10-6-2-5(8)3-9-7(6)11-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI
UQGVKOABQVMENO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-2-methyl-3h-imidazo45-bpyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)