Documenti fondamentali
APO455832239
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)propan-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 69.70
250 MG
CHF 106.00
1 G
CHF 205.00
SKU del venditore: OR6114-100MG
CHF 69.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 69.70
250 MG
CHF 106.00
1 G
CHF 205.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.65
Numero MDL:
SKU del venditore: OR6114-100MG
CHF 69.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,11H2,1-2H3
InChI
JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpropan-2-amine
Flash Point
91/4mm
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpropan-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)