Documenti fondamentali
APO455831988
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-aminophenylacetate hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 66.40
5 G
CHF 124.70
25 G
CHF 349.10
SKU del venditore: OR59469-1G
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 66.40
5 G
CHF 124.70
25 G
CHF 349.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
SKU del venditore: OR59469-1G
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)6-7-3-2-4-8(10)5-7;/h2-5H,6,10H2,1H3;1H
InChI
OOGVJPZOIXNNHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-aminophenylacetate-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)