Documenti fondamentali
APO455831903
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.24
Numero MDL:
P. ebollizione
57-61
Punto di fusione
>110
Iupac Name
1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C9H9NOS/c1-2-11-9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI
REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Boiling point
57-61
Melting Point
>110
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxyphenyl-isothiocyanate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)