Documenti fondamentali
APO455831013
Apollo Scientific Ltd
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
250 MG
CHF 169.80
SKU del venditore: OR43514-250MG
CHF 169.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 169.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.04
Numero MDL:
SKU del venditore: OR43514-250MG
CHF 169.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
49-51
Iupac Name
3-iodo-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
InChI
ZPGYMGXNLJHVHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Flash Point
144/5mm
Boiling point
49-51
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)