APO455830906
Apollo Scientific Ltd
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Scegli un formato
SKU del venditore: OR42118-250MG
CHF 137.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR42118-250MG
CHF 137.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-(bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H8BrN.BrH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;/h1-5,7H,6H2;1H
InChI
LZMGMJIKMWSHCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromomethylisoquinoline-hydrobromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)