Documenti fondamentali
APO455830858
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
Numero MDL:
P. ebollizione
34-42
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-(3-pyridinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)5-8(11)7-3-2-4-10-6-7/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI
JUQKVXRLRKKRPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-pyridin-3-ylpropanoate
Boiling point
34-42
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-oxo-3-pyridin-3-ylpropanoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)