Documenti fondamentali
APO455829958
Apollo Scientific Ltd
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
Scegli un formato
1 G
CHF 60.90
SKU del venditore: OR30261-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 60.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.3
Numero MDL:
SKU del venditore: OR30261-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI
OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Flash Point
92-94/0.5mm
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)