Documenti fondamentali
APO455829954
Apollo Scientific Ltd
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Scegli un formato
1 G
CHF 60.90
5 G
CHF 95.00
25 G
CHF 199.50
SKU del venditore: OR3025-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 60.90
5 G
CHF 95.00
25 G
CHF 199.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
SKU del venditore: OR3025-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
120-123
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Boiling point
120-123
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)