Documenti fondamentali
APO455829748
Apollo Scientific Ltd
2-[4-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.28
Numero MDL:
P. ebollizione
83-85
Iupac Name
[4-(4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10N2OS/c12-5-7-14-10-3-1-9(2-4-10)11-13-6-8-15-11/h1-4H,6-8H2
InChI
GQEVWXYAFGXFEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-45-dihydro-13-thiazol-2-ylphenoxyacetonitrile
Boiling point
83-85
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-45-dihydro-13-thiazol-2-ylphenoxyacetonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)