Documenti fondamentali
APO455829495
Apollo Scientific Ltd
4-Iodobenzenesulphonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.09
Numero MDL:
Iupac Name
4-iodobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6INO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodobenzenesulphonamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-iodobenzenesulphonamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)