Documenti fondamentali
APO455829344
Apollo Scientific Ltd
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.1
Numero MDL:
P. ebollizione
110
Iupac Name
[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H9Cl2NO2/c1-6-7(5-15)11(14-16-6)10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,15H,5H2,1H3
InChI
YDHHKMQOVBJACX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-26-dichlorophenyl-4-hydroxymethyl-5-methylisoxazole
Boiling point
110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-26-dichlorophenyl-4-hydroxymethyl-5-methylisoxazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)