Documenti fondamentali
APO455829274
Apollo Scientific Ltd
2-(1-Ethoxyethoxy)phenol
Scegli un formato
100 MG
CHF 167.60
SKU del venditore: OR26228-100MG
CHF 167.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 167.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero MDL:
SKU del venditore: OR26228-100MG
CHF 167.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-ethoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-3-12-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
InChI
RJXXCLQZUVADGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1-ethoxyethoxyphenol
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-1-ethoxyethoxyphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)