Documenti fondamentali
APO455828912
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
P. ebollizione
210-211
Iupac Name
2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-8-13-7-10(12(15)16)11(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,15,16)
InChI
XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic-acid
Boiling point
210-211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)