Documenti fondamentali
APO455828893
Apollo Scientific Ltd
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 64.20
1 G
CHF 78.50
5 G
CHF 142.30
SKU del venditore: OR23298-500MG
CHF 64.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 64.20
1 G
CHF 78.50
5 G
CHF 142.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
SKU del venditore: OR23298-500MG
CHF 64.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
305(dec.)
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI
LFIDZIWWYNTQOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1h-imidazol-1-ylbenzoic-acid
Boiling point
305(dec.)
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-1h-imidazol-1-ylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)