Documenti fondamentali
APO455828833
Apollo Scientific Ltd
Benzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 79.60
SKU del venditore: OR23168-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 79.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.71
Numero MDL:
SKU del venditore: OR23168-250MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
74-76
Iupac Name
1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClO2S2/c9-13(10,11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5H
InChI
FKIIVBOPAHICHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Boiling point
74-76
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzobthiophene-2-sulphonyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)