Documenti fondamentali
APO455828665
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 67.50
SKU del venditore: OR2218-250MG
CHF 67.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 67.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.3
Numero MDL:
SKU del venditore: OR2218-250MG
CHF 67.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
153-156
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7,14H2,(H,15,16)
InChI
AHWGBTCRPVCUBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
Boiling point
153-156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-n-cyclohexylbenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)