Documenti fondamentali
APO455828599
Apollo Scientific Ltd
Pentachlorobenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.35
Numero MDL:
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
InChI
INICGXSKJYKEIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/pentachlorobenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)