Documenti fondamentali
APO455828549
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3,4-dimethylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
P. ebollizione
87-88
Iupac Name
5-bromo-3,4-dimethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-4-5(2)8(11)7(10)3-6(4)9/h3H,10-11H2,1-2H3
InChI
VVZQTDJQVSDRAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
Boiling point
87-88
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-34-dimethylbenzene-12-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)