APO455828507
Apollo Scientific Ltd
2-Cyano-5-methoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-cyano-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-13-7-3-2-6(5-10)8(4-7)9(11)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI
GIVYSLAWUDQJKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-cyano-5-methoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)