Documenti fondamentali
APO455828458
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
P. ebollizione
82-83
Iupac Name
methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI
LOCJPOYKBUUVKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Boiling point
82-83
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)