APO455828059
Apollo Scientific Ltd
5-Bromoquinoxaline
Scegli un formato
SKU del venditore: OR17203-250MG
CHF 74.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR17203-250MG
CHF 74.10
P. ebollizione
66-67
Iupac Name
5-bromoquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-5H
InChI
UJEGBESUCWOWNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromoquinoxaline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)