APO455828009
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
About This Item
P. ebollizione
200-202
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2NO2/c7-5-4(9)3(6(11)12)2(8)1-10-5/h1H,(H,11,12)
InChI
DSKHVZJZZXHWPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-dichloroisonicotinic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)