Documenti fondamentali
APO455827826
Apollo Scientific Ltd
2-Methyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2-3H,1H3
InChI
YELBTTSDCRQQRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-13-thiazole-5-carboxaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methyl-13-thiazole-5-carboxaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)