Documenti fondamentali
APO455827524
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Scegli un formato
250 MG
CHF 225.90
SKU del venditore: OR14962-250MG
CHF 225.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 225.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.66
Numero MDL:
SKU del venditore: OR14962-250MG
CHF 225.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
122
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11(12)14-13-9/h2-7H,1H3
InChI
ZCKBVNDUEOLHME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Boiling point
122
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)