Documenti fondamentali
APO455827325
Apollo Scientific Ltd
4-Bromobenzamidoxime
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.05
Numero MDL:
P. ebollizione
142-144
Iupac Name
4-bromo-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10-11/h1-4,7H,9H2
InChI
RUKWLUVOKHKIIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
Boiling point
142-144
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromobenzamidoxime
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)