Documenti fondamentali
APO455827166
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dibromo-3-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.89
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dibromo-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2N2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
InChI
FFRFTURYWWFKIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dibromo-3-nitropyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dibromo-3-nitropyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)