APO455827058
Apollo Scientific Ltd
3-Iodo-4-nitroanisole
About This Item
P. ebollizione
68-73
Iupac Name
2-iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI
NLTAHTYBZZSCIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-nitroanisole
Boiling point
68-73
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodo-4-nitroanisole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)