Documenti fondamentali
APO455826833
Apollo Scientific Ltd
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-6-12-7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)