Documenti fondamentali
APO455826810
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-5-methyl-1H-imidazole
Scegli un formato
1 G
CHF 82.90
SKU del venditore: OR1225-1G
CHF 82.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161
Numero MDL:
SKU del venditore: OR1225-1G
CHF 82.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
140-143
Iupac Name
4-bromo-5-methyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)7-2-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChI
APWKDMLCPWYWKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Boiling point
140-143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-5-methyl-1h-imidazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)