Documenti fondamentali
APO455826724
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-4,6-dichlorotoluene
Scegli un formato
250 MG
CHF 92.80
SKU del venditore: OR11949-250MG
CHF 92.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 92.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.93
Numero MDL:
SKU del venditore: OR11949-250MG
CHF 92.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10/h2-3H,1H3
InChI
SZUISTGVALPMKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-46-dichlorotoluene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)