Documenti fondamentali
APO455826615
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 60.90
SKU del venditore: OR11430-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 60.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.51
Numero MDL:
SKU del venditore: OR11430-1G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-bromo-5-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8BrN.ClH/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI
ZGMJEUXFWOIXOG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methylaniline-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)