Documenti fondamentali
APO455826049
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11;/h4-7,11,13H,1-3,8H2;1H
InChI
POXMBRSBLGHIQE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)