Documenti fondamentali
APO455824147
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 64.20
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 377.70
SKU del venditore: PC501671-250MG
CHF 64.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 64.20
1 G
CHF 109.30
5 G
CHF 377.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.12
Numero MDL:
SKU del venditore: PC501671-250MG
CHF 64.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-5-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI
OZEBHMHUZNPCME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)