Documenti fondamentali
APO447397434
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-methylaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.6
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-methylphenylamine
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI
XUZCJDBXXYJXDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -20C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-methylaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)