Documenti fondamentali
APO444781772
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
250 MG
CHF 137.90
1 G
CHF 279.80
5 G
CHF 760.50
SKU del venditore: OR400424-250MG
CHF 137.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 137.90
1 G
CHF 279.80
5 G
CHF 760.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.07
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400424-250MG
CHF 137.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI
XUYKLQKZGOEMLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-5-methoxybenzene-12-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)