Documenti fondamentali
APO444780077
Apollo Scientific Ltd
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 140.10
1 G
CHF 352.40
SKU del venditore: OR111088-250MG
CHF 140.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 140.10
1 G
CHF 352.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.25
Numero MDL:
SKU del venditore: OR111088-250MG
CHF 140.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)6-5-11-7(4-10)9-6/h4-5H,1-3H3
InChI
ZSICFKHOZSNTLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Flash Point
50-52/2mm
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-tert-butyl-13-thiazole-2-carboxaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)