Documenti fondamentali
APO429251115
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O3/c9-4-2-1-3-5(6(4)7(13)14)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI
ZCMUHYSGAOIGEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-6-trifluoromethoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)