APO428499547
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC302830-1G
CHF 194.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC302830-1G
CHF 194.00
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O2/c9-5-4(8(11,12)13)2-1-3(6(5)10)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI
YCTXIAVHSINVAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)