Documenti fondamentali
APO428499493
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 231.40
10 G
CHF 388.70
SKU del venditore: PC302796-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 231.40
10 G
CHF 388.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.62
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302796-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Inchi Code
1S/C8H9ClFNO/c1-12-7-3-2-6(10)5(4-11)8(7)9/h2-3H,4,11H2,1H3
InChI
AVAJULXALLCUQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)