APO428499467
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
About This Item
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-13-7-5(9)2-4(8(11)12)3-6(7)10/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI
JIJWZMUJOLNVHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)