Documenti fondamentali
APO428499391
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.99
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F2O/c8-3-1-4(10)6(7(9)12)5(11)2-3/h1-2H
InChI
KHZDUKKKWXLPFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-26-difluorobenzoyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)