Documenti fondamentali
APO428499311
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.17
Numero MDL:
Iupac Name
[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c1-16-8-3-2-7(10(11,12)13)4-6(8)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI
XWXOIMXTBVKFDL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)