Documenti fondamentali
APO428499310
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
34-37
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3O/c1-14-8-3-2-7(9(11,12)13)4-6(8)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI
ZGKOXCPOSPRGFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Boiling point
34-37
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)