Documenti fondamentali
APO428499285
Apollo Scientific Ltd
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-ethoxy-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-9-6(5-12)3-7(10)4-8(9)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI
RQGAAZRZCQTFPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzaldehyde
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethoxy-35-difluorobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)